Key Documents
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromophthalide
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
162-166 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)