Key Documents
647136
Sigma-Aldrich
5-(4-Formylphenyl)pyrimidine
97%
Sinonimo/i:
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)