646245
Glyceryl tri(oleate-9,10-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Triolein-9,10-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
235-240 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1
PHYFQTYBJUILEZ-VJJJIHCLSA-N
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.