Documenti fondamentali
605638
Sigma-Aldrich
Glyceryl-13C3 trioleate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Triolein--glyceryl-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C54H104O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
888.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
235-240 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
330 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Triolein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001113
Triolein