Documenti fondamentali
644099
Sigma-Aldrich
Acetyl-13C2-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C7H18ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1+1,7+1;
JATPLOXBFFRHDN-FUBUMMEWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.