Documenti fondamentali
642770
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Br)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
106-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)