Documenti fondamentali
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)