Key Documents
636320
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromopyrazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used without prior protection of the amino group in a palladium-catalyzed cross-coupling with pyridylboronic acids leading to pyrazinylpyridines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Amy E Thompson et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 388-390 (2004-12-31)
A range of halogenated aromatics and heteroaromatics bearing a primary amine group are shown to be suitable substrates for Suzuki cross-coupling reactions with arylboronic acids and pyridylboronic acids under standard conditions, without the need for protection/deprotection steps. New amino-substituted arylpyridines