Documenti fondamentali
636185
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-epoxypropionate
90%
Sinonimo/i:
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4200 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 - 120.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48 - 49 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)