Key Documents
633054
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-bromothiophene
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Bromo-2-thienyl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.612
Punto di fusione
28-35 °C
Stringa SMILE
CC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-5(7)2-3-9-6/h2-3H,1H3
ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Khyati P Thakor et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 34(1), 113-124 (2019-01-04)
Novel palladium(II) complexes (7a-7e) of substituted quinoline derivatives were synthesized. The complexes were characterized using various techniques such as thermogravimetric analysis (TGA), elemental analysis, conductance measurement, mass, absorption, infra-red (IR), 1 H NMR, 13 C NMR and energy-dispersive X-ray spectroscopy