632627
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
polymer bound boronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Grado di funzionalizzazione
1.3-2.3 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Applicazioni
Polymer reagent for oligosaccharide synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?