Documenti fondamentali
632414
Sigma-Aldrich
Indole-7-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
7-Formylindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
87-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-6,10H
XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • reactant for preparation of antiandrogens
  • reactant for preparation of antiplatelet agent
  • reactant for preparation of liver X receptor (LXR) agonists
  • reactant for preparation of antagonists of the EP3 receptor for prostaglandin E2
  • reactant for preparation of inhibitors of glycoprotein perforin
  • reactant for preparation of potent antitubulin agents
  • reactant for preparation of potential insulin receptor activators
  • reactant for preparation of potential scaffolds for peptide mimetics
  • reactant for preparation of 5-Hydroxytryptamine1D receptor antagonist
  • reactant for preparation of indolocarbazole kinase inhibitors
Used in an efficient synthesis of fused pyrroloquinolinedicarboxylates from acetylenedicarboxylates and triphenylphosphine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 137, 207-207 (2006)