Key Documents
630233
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfinyl)piperidine
97%
Sinonimo/i:
1-Benzenesulfinylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
84-88 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2
LBRJCAJLGAXDKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
  • Selective glycosylation
  • Mannopyranolsylations
  • Design of enzyme stabilizers
Reagent for synthesis of:
  • Glycan array for affinity studies with influenza hemagglutinins†
  • Orthogonal protecting groups for preparation of highly branched oligosaccharides
  • Tetrasaccharide repeating units related to E. Coli 78 O-antigenic polysaccharides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Piperidina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
104094
Piperidina
Flavia Izzo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(60), 15189-15193 (2017-08-24)
Unprotected tertiary sulfonimidamides have been prepared in good to excellent yields in a one-pot transformation from tertiary sulfinamides through NH transfer. The reaction is mediated by commercially available (diacetoxyiodo)benzene and ammonium carbamate in methanol under convenient conditions. A wide range