62421
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric), tablet (5 g each)
Sinonimo/i:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (gas-volumetric)
Forma fisica
tablet (5 g each)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?