615986
L-Leucine-(isopropyl-d7)
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,4D
ROHFNLRQFUQHCH-RHMGQHGKSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)