Documenti fondamentali
615897
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4 amine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD2CD2NH2
Peso molecolare:
125.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
197-200 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
BHHGXPLMPWCGHP-KXGHAPEVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)