Documenti fondamentali
615293
Sigma-Aldrich
Boc-ON-(tert-butyl-d9)
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3COCO2N=C(C6H5)CN
Peso molecolare:
255.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)