Documenti fondamentali
614971
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-d10
98 atom % D
Sinonimo/i:
sec-Phenethyl-d10 alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD(OD)CD3
Peso molecolare:
132.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
204 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,9D
WAPNOHKVXSQRPX-NGOYZNFYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)