614440
Phenyltrichlorosilane-d5
99 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C