610038
Boron-11B trifluoride
98.8 atom % 11B
About This Item
Formula condensata:
11BF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.00
Numero CE:
Numero MDL:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98.8 atom % 11B
Stato
gas
P. ebollizione
-100 °C (lit.)
Punto di fusione
-127 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?