Documenti fondamentali
IRMM611
Boron-11B
IRMM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 11B
Stato
aqueous solution
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Isotope abundance ratio
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM611
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)