Documenti fondamentali
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
Si18O2
Peso molecolare:
64.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)