Documenti fondamentali
609145
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-serine-15N, O-tert-Butyl-N-(9-flurorenylmethoxy carbonyl)-L-serine-15N, L-Serine-15N, N-Fmoc, O-t-butyl derivative
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH2CH15NH-(Fmoc)CO2H
Peso molecolare:
384.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i23+1
REITVGIIZHFVGU-OVXGTMFBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)