608777
Ammonia-14N
99.99 atom % 14N
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
15N depleted
Purezza isotopica
99.99 atom % 14N
Stato
gas
P. ebollizione
-33 °C (lit.)
Punto di fusione
-78 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[14NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+0
QGZKDVFQNNGYKY-IGMARMGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)