608602
Ammonium-14N2,sulfate-16O4
99.99 atom % 16O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
15N,18O-depleted
Purezza isotopica
99.99 atom % 16O
99.99 atom % 14N
Stato
solid
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[14NH3].[14NH3].[16OH]S([16OH])(=[16O])=[16O]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;1+0,2+0,3+0,4+0
BFNBIHQBYMNNAN-VNZOPVORSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)