Documenti fondamentali
607398
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 p-toluenesulfonate
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO313CD3
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
144-145 °C/5 mmHg
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
1.260 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)