Documenti fondamentali
607118
Sigma-Aldrich
Methylamine-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
13CH315NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
-6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1,2+1
BAVYZALUXZFZLV-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -30 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)