Documenti fondamentali
606804
Sigma-Aldrich
Algal chloroform-soluble extract
unlabeled
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.12
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)