Key Documents
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl octadecanoate-13C18
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
181-182 °C (lit.)
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.