Documenti fondamentali
605700
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic-5,6,7,8-13C4 acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7(13CH2)4(CH2)3CO2H
Peso molecolare:
260.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)