Documenti fondamentali
605069
Sigma-Aldrich
DL-Selenomethionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][Se]CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i1+1
RJFAYQIBOAGBLC-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)