604852
L-Aspartic acid-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid-13C4, (S)-Aminobutanedioic acid-13C4, 13C Labeled L-aspartic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
CKLJMWTZIZZHCS-UVYXLFMMSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)