Documenti fondamentali
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(Phenyl-13C6)acetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONH13C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)