Key Documents
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptanediol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Heptamethylene glycol-2,4,6-13C3
About This Item
Formula condensata:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
liquid
P. eboll.
259 °C (lit.)
Punto di fusione
17-19 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3