602647
Ritalinic acid
99% (CP)
Sinonimo/i:
a-Phenyl-2-piperidineacetic acid
Saggio
99% (CP)
Stringa SMILE
OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.