Documenti fondamentali
601748
Sigma-Aldrich
Neon-22Ne
70 atom %
About This Item
Formula condensata:
22Ne
Numero CAS:
Peso molecolare:
21.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142006
ID PubChem:
Purezza isotopica
70 atom %
Saggio
≥99.5% (Total Neon)
Stato
gas
Impurezze
<0.5% Total others
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[22Ne]
InChI
1S/Ne/i1+2
GKAOGPIIYCISHV-NJFSPNSNSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)