Documenti fondamentali
597139
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzylamine hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
(4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, p-Iodobenzylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
299-303 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
iodo
Stringa SMILE
Cl[H].NCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Iodobenzylamine hydrochloride can be synthesized in three steps from 4-iodobenzoic acid.
Applicazioni
4-Iodobenzylamine hydrochloride can react with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonyl cinnamate in the presence of triethylamine to give the corresponding cyclic amide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Design, synthesis, and evaluation of isoindolinone-hydroxamic acid derivatives as histone deacetylase (HDAC) inhibitors"
Lee S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(27), 4895-4900 (2007)