Documenti fondamentali
595810
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-1-13C,18O2
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
BrCH213C18O2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[18OH][13C](=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1,4+2,5+2
KDPAWGWELVVRCH-WQYKMEHRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)