Documenti fondamentali
489948
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
QNAYBMKLOCPYGJ-IJGDANSWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.