592722
4-Aminopyridine-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
273 °C (lit.)
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges