Documenti fondamentali
591602
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14CH213CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
361 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1,18+1
QIQXTHQIDYTFRH-VJNPICPZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)