589543
Styrene-2,3,4,5,6-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentadeuteriostyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C=C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i3D,4D,5D,6D,7D
PPBRXRYQALVLMV-DKFMXDSJSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?