Documenti fondamentali
588199
Sigma-Aldrich
Glyphosate-3-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(phosphonomethyl-13C)-Glycine
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2NH13CH2PO3H2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.07
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)CN[13CH2]P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i2+1
XDDAORKBJWWYJS-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)