Documenti fondamentali
586641
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenenitrile-1,2,3-13C3
About This Item
Formula condensata:
H213C=13CH13CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
-83 °C (lit.)
Densità
0.850 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH][13C]#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1
NLHHRLWOUZZQLW-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)