Documenti fondamentali
586374
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
nitrile
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)