Documenti fondamentali
681849
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
129-133 °C
Gruppo funzionale
ketone
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)