Documenti fondamentali
578592
Sigma-Aldrich
2-Aminonaphthalene-d7
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D7H2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
306 °C (lit.)
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
JBIJLHTVPXGSAM-GSNKEKJESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)