Documenti fondamentali
576301
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-2-furoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O3/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
GUOMINFEASCICM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)