Documenti fondamentali
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
Sinonimo/i:
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
About This Item
Formula condensata:
(C6F5)2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Punto di fusione
100-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
566748-5G
566748-1G4061826741696