Key Documents
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamide
98%
Sinonimo/i:
Gallamide
About This Item
Formula condensata:
(HO)3C6H2C(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
224-229 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3